2,3,5,6-Tetramethyl-m-phenylendiamin
Lieferant: Molekula
Synonyme: 2,3,5,6-Tetramethyl-1,3-phenylendiamin, 1,4-Diamino-2,3,5,6-tetramethylbenzol, 2,3,5,6-Tetramethylbenzol-1,3-diamin
47973115-5G
MOLE47973115-5GEA 0 EUR
MOLE47973115-5G
2,3,5,6-Tetramethyl-m-phenylendiamin
2,3,5,6-Tetramethyl-m-phenylendiamin
Formel: C₁₀H₁₆N₂
Molecular Weight: 164,25 g/mol
Siedepunkt: 316 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 150…153 °C
MDL: MFCD00007905
CAS-Nummer: 3102-87-2
EINECS: 221-457-4