2-Chlornicotinsäure
Lieferant: Molekula
Achtung
Synonyme: 2-Chlor-3-pyridincarbonsäure, 2-Chlorpyridin-3-carbonsäure
48132063-100G
MOLE48132063-100GEA 0 EUR
MOLE48132063-100G
2-Chlornicotinsäure
2-Chlornicotinsäure
Formel: C₆H₄ClNO₂
Siedepunkt: 284 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 181 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006236
CAS-Nummer: 2942-59-8
EINECS: 220-937-0