Eosin B
Lieferant: Molekula
Synonyme: Eosin B Dinatriumsalz, Eosin blaustichig, Eosin bläulich, 2,7-Dinitro-4,5-dibromfluorescein, Eosinscharlach, 2-(4,5-Dibrom-3,6-dihydroxy-2,7-dinitroxanthen-9-yl)-benzoesäure Dinatriumsalz, Acid Red 91, 4′,5′-Dibrom-2',7'-dinitro-3′,6′-dihydroxyspiro [2-benzofuran-3,9′-xanthen]-1-on Dinatriumsalz
48164504-25G
MOLE48164504-25GEA 71.6 EUR
MOLE48164504-25G
Eosin B
Eosin B
Formel: C₂₀H₆Br₂N₂Na₂O₉
Molecular Weight: 624,06 g/mol
Schmelzpunkt: > 310 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005041
CAS-Nummer: 548-24-3
EINECS: 208-943-1
Merck Index: 12,03638