1-Hexansulfonsäure Natriumsalz

Lieferant: Molekula

48180435-25G 48180435-100G
MOLE48180435-25GEA 0 EUR
MOLE48180435-25G MOLE48180435-100G
1-Hexansulfonsäure Natriumsalz
1-Hexansulfonsäure Natriumsalz
Formel: C₆H₁₃O₃SNa
Schmelzpunkt: 300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007542
CAS-Nummer: 2832-45-3
EINECS: 220-601-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aebc3cb7a7cefac9ad5a7678d82a90d244b508f9&vid=d608216fe1e698d6b206b03588e6d6fe5ee661e1&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR