1-Hexansulfonsäure Natriumsalz
Lieferant: Molekula
48180435-25G
48180435-100G
MOLE48180435-25GEA
0
EUR
MOLE48180435-25G
MOLE48180435-100G
1-Hexansulfonsäure Natriumsalz
1-Hexansulfonsäure Natriumsalz
Formel:
C₆H₁₃O₃SNa Schmelzpunkt: 300 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007542 CAS-Nummer: 2832-45-3 EINECS: 220-601-3 |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...