5-Chlor-2-fluoranilin
Lieferant: Molekula
Achtung
48709208-25G
MOLE48709208-25GEA 0 EUR
MOLE48709208-25G
5-Chlor-2-fluoranilin
5-Chlor-2-fluoranilin
Formel: C₆H₅ClFN
Molecular Weight: 145.56 g/mol
MDL: MFCD00069416
CAS-Nummer: 2106-05-0
EINECS: 218-284-1
UN: 2810
ADR: 6.1 III