Succinimid
Lieferant: Molekula
Synonyme: 2,5-Pyrrolidindion, Bernsteinsäureimid, 1,4-Butandisäureimid
48731952-1KG
MOLE48731952-1KGEA 180 EUR
MOLE48731952-1KG
Succinimid
Succinimid
Formel: C₄H₅NO₂
Molecular Weight: 99,09 g/mol
Siedepunkt: 285 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 121…124 °C
Dichte: 1,418 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005495
CAS-Nummer: 123-56-8
EINECS: 204-635-6
Merck Index: 12,09040