2,3-Difluorphenol
Lieferant: Molekula
48747018-5G
MOLE48747018-5GEA 68.7 EUR
MOLE48747018-5G
2,3-Difluorphenol
2,3-Difluorphenol
Formel: C₆H₄F₂O
Molecular Weight: 130,09 g/mol
Siedepunkt: 54 °C (25 mmHg)
Schmelzpunkt: 30…32 °C
MDL: MFCD00010262
CAS-Nummer: 6418-38-8
UN: 2921
ADR: 8,II