2-Naphthoesäure
Lieferant: Molekula
Synonyme: β-Naphthoesäure, 2-Naphthalincarbonsäure, β-Naphthalincarbonsäure, Naphthalin-2-carbonsäure
48753954-100G
MOLE48753954-100GEA 117 EUR
MOLE48753954-100G
2-Naphthoesäure
2-Naphthoesäure
Formel: C₁₁H₈O₂
Molecular Weight: 172,18 g/mol
Siedepunkt: 333 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 180…183 °C
Dichte: 1,382 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00004101
CAS-Nummer: 93-09-4
EINECS: 202-217-8
Merck Index: 12,06469