D(+)-Äpfelsäure

Lieferant: Molekula
Achtung

Synonyme: D(+)-Hydroxy-1,4-butandisäure, (R)-(+)-Hydroxybernsteinsäure, D(+)-Acide malique, D(+)-Hydroxybernsteinsäure, (R)-(+)-Hydroxy-1,4-butandisäure, D(+)-Äpfelsäure

48772307-5G
MOLE48772307-5GEA 124 EUR
MOLE48772307-5G
D(+)-Äpfelsäure
D(+)-Äpfelsäure
Formel: C₄H₆O₅
Molecular Weight: 134,09 g/mol
Siedepunkt: 322 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 101…104 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004245
CAS-Nummer: 636-61-3
EINECS: 211-262-2
Merck Index: 13,05307

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR