2-Amino-6-nitrobenzothiazol
Lieferant: Molekula
Synonyme: 6-Nitro-1,3-benzothiazol-2-amin, 6-Nitrobenzothiazol-2-ylamin
49445000-25G
MOLE49445000-25GEA 0 EUR
MOLE49445000-25G
2-Amino-6-nitrobenzothiazol
2-Amino-6-nitrobenzothiazole
Formel: C₇H₅N₃O₂S
Molecular Weight: 195,2 g/mol
Schmelzpunkt: 252 °C
Dichte: 1,649 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00005786
CAS-Nummer: 6285-57-0
EINECS: 228-513-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III