Syringaldehyd

Lieferant: Molekula

Synonyme: 3,5-Dimethoxy-4-hydroxybenzaldehyde, 4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzaldehyde

49805673-25G 49805673 49805673-70KG
MOLE49805673-25GEA 0 EUR
MOLE49805673-25G MOLE49805673 MOLE49805673-70KG
Syringaldehyd
Syringaldehyd
Formel: C₉H₁₀O₄
Siedepunkt: 322 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 107 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006943
CAS-Nummer: 134-96-3
EINECS: 205-167-5
Merck Index: 12,09191

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR