ω-Brom-2-fluoracetophenon
Lieferant: Molekula
Synonyme: 2-Brom-2'-fluoracetophenon, 2-Brom-1-(2-fluorphenyl)ethan-1-on, α-Brom-2-fluoracetophenon, 2-Fluorphenacylbromid, Brommethyl-o-fluorphenylketon
50038779-1G
MOLE50038779-1GEA 0 EUR
MOLE50038779-1G
ω-Brom-2-fluoracetophenon
ω-Brom-2-fluoracetophenon
Formel: C₈H₆BrFO
Molecular Weight: 217,04 g/mol
MDL: MFCD00278796
CAS-Nummer: 655-15-2
UN: 3261
ADR: 8,III