D(+)-Allose
Lieferant: Molekula
Synonyme: (2R,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal, D-(+)-Allose, β-D-Allopyranose β-D-Allose All, D-Allose
50241498-250MG
MOLE50241498-250MGEA 146 EUR
MOLE50241498-250MG
D(+)-Allose
D(+)-Allose
Formel: C₆H₁₂O₆
Molecular Weight: 180.1559 g/mol
MDL: MFCD00135833
CAS-Nummer: 2595-97-3
EINECS: 219-994-4