(S)-(+)-2-Butanol

Lieferant: Molekula
Gefahr

Synonyme: (S)-(+)-Methyl-ethylcarbinol, (S)-(+)-2-Hydroxybutan, (S)-(+)-sec-Butanol, (S)-(+)-Ethyl-methylcarbinol, (S)-(+)-sec-Butylalkohol

50323992-1G
MOLE50323992-1GEA 146 EUR
MOLE50323992-1G
(S)-(+)-2-Butanol
(S)-(+)-2-Butanol
Formel: C₄H₁₀O
Molecular Weight: 74,12 g/mol
Siedepunkt: 99 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –114 °C
Dichte: 0,808 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064281
CAS-Nummer: 4221-99-2
EINECS: 224-168-1
UN: 1120
ADR: 3,III
Merck Index: 13,01540

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR