3-Nitrophenol
Lieferant: Molekula
Gefahr
Synonyme: m-Nitrophenol
50430656-25G
MOLE50430656-25GEA 0 EUR
MOLE50430656-25G
3-Nitrophenol
3-Nitrophenol
Formel: C₆H₅NO₃
Siedepunkt: 265 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 32…35 °C
Dichte: 1,37 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007240
CAS-Nummer: 554-84-7
EINECS: 209-079-8
UN: 3458
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06682