Perfluordecahydronaphthalin (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Lieferant: Molekula
Synonyme: Perfluorodecalin
50547934-100G
MOLE50547934-100GEA 182 EUR
MOLE50547934-100G
Perfluordecahydronaphthalin (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Perfluordecahydronaphthalin (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel: C₁₀F₁₈
Molecular Weight: 462,08 g/mol
MDL: MFCD00010626
CAS-Nummer: 306-94-5
EINECS: 206-192-4