1-Heptansulfonsäure Natriumsalz

Lieferant: Molekula

50893677-100G 50893677-25G
MOLE50893677-100GEA 0 EUR
MOLE50893677-100G MOLE50893677-25G
1-Heptansulfonsäure Natriumsalz
1-Heptansulfonsäure Natriumsalz
Formel: H₃C(CH₂)₅CH₂SO₃Na
Schmelzpunkt: 300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007543
CAS-Nummer: 22767-50-6
EINECS: 245-210-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=95c09a5691140bab7446d88919f01593e8f0b9b2&vid=7c237cde5db01d0567ff19964ca3287434747480&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR