5-(Ethylthio)-1H-tetrazol (ETT)
Lieferant: Molekula
Synonyme: 5-Ethyltio-1H-Tetrazole
51057635-25G
MOLE51057635-25GEA 124 EUR
MOLE51057635-25G
5-(Ethylthio)-1H-tetrazol (ETT)
5-(Ethylthio)-1H-tetrazol (ETT)
Formel: C₃H₆N₄S
Molecular Weight: 130,17 g/mol
MDL: MFCD00068733
CAS-Nummer: 89797-68-2