4-Fluorphenol

Lieferant: Molekula
Achtung

Synonyme: 1-Fluor-4-hydroxybenzol

51085888-25G
MOLE51085888-25GEA 0 EUR
MOLE51085888-25G
4-Fluorphenol
4-Fluorphenol
Formel: C₆H₅FO
Siedepunkt: 185 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 44…47 °C
Dichte: 1,22 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 68 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002316
CAS-Nummer: 371-41-5
EINECS: 206-736-0
UN: 2923
ADR: 8,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR