1,3-Dichlor-5-nitrobenzol
Lieferant: Molekula
Achtung
Synonyme: 3,5-Dichloronitrobenzene, 1,3-Dichloro-5-nitrobenzene
51470062-25G
MOLE51470062-25GEA 0 EUR
MOLE51470062-25G
1,3-Dichlor-5-nitrobenzol
1,3-Dichlor-5-nitrobenzol
Formel: C₆H₃Cl₂NO₂
Molecular Weight: 192 g/mol
Schmelzpunkt: 64…65 °C
Dichte: 1.69 g/cm³ (14 °C)
MDL: MFCD00007211
CAS-Nummer: 618-62-2
EINECS: 210-557-3