2-Chlorchinolin

Lieferant: Molekula
Achtung

51515140-5G
MOLE51515140-5GEA 0 EUR
MOLE51515140-5G
2-Chlorchinolin
2-Chloroquinoline
Formel: C₉H₆ClN
Siedepunkt: 266…267 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 38 °C
Dichte: 1,2464 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006741
CAS-Nummer: 612-62-4
EINECS: 210-317-8

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR