Calcium-D-gluconat
Lieferant: Molekula
Synonyme: D-Gluconsäure Calciumsalz, Dextronsäure Calciumsalz, (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexansäure Calciumsalz
51659757-100G
MOLE51659757-100GEA 0 EUR
MOLE51659757-100G
Calcium-D-gluconat
Calcium-D-gluconat
Formel: HOH₂C(CH(OH))₄COOCa
Molecular Weight: 430,38 g/mol
Schmelzpunkt: 178 °C
MDL: MFCD00064209
CAS-Nummer: 299-28-5
EINECS: 206-075-8
Merck Index: 13,01671