Aluminiumisopropoxid
Lieferant: Molekula
Gefahr
Synonyme: Aluminiumtriisopropoxid, Aluminiumisopropylat, 2-Propanol Aluminiumsalz, Aluminiumisopropoxid, Aluminiumtriisopropylat
51729606-1KG
MOLE51729606-1KGEA 0 EUR
MOLE51729606-1KG
Aluminiumisopropoxid
Aluminiumisopropoxid
Formel: C₉H₂₁AlO₃
Molecular Weight: 204,25 g/mol
Siedepunkt: 135 °C (13 hPa)
Schmelzpunkt: 119 °C
Dichte: 0,9771 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00008870
CAS-Nummer: 555-31-7
EINECS: 209-090-8
UN: 3181
ADR: 4.1,II
Merck Index: 13,00346