5-Chlor-2-benzoxazolinon
Lieferant: Molekula
Synonyme:
5-Chloro-2(3H)-benzoxazolone, 5-Chlorobenzo[d]oxazol-2(3H)-one, Chlorzoxazone, Chloroxazone
52084942-100G
MOLE52084942-100GEA
0
EUR
MOLE52084942-100G
5-Chlor-2-benzoxazolinon
5-Chlor-2-benzoxazolinon
Formel:
C₇H₄ClNO₂ Molecular Weight: 169,57 g/mol |
MDL:
MFCD00005717 CAS-Nummer: 95-25-0 EINECS: 202-403-9 |