Tetrapropylammoniumbromid
Lieferant: Molekula
Synonyme: TPABr
52126738-100G
MOLE52126738-100GEA 0 EUR
MOLE52126738-100G
Tetrapropylammoniumbromid
Tetrapropylammoniumbromid
Formel: C₁₂H₂₈BrN
Molecular Weight: 266,27 g/mol
Schmelzpunkt: 265…274 °C
MDL: MFCD00011840
CAS-Nummer: 1941-30-6
EINECS: 217-727-6