2-Amino-6-(trifluormethyl)pyridin
Lieferant: Molekula
52130800-1G
MOLE52130800-1GEA 0 EUR
MOLE52130800-1G
2-Amino-6-(trifluormethyl)pyridin
2-Amino-6-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₅F₃N₂
Molecular Weight: 162,11 g/mol
Siedepunkt: 200 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 78…80 °C
MDL: MFCD03093868
CAS-Nummer: 34486-24-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III