Bromacetaldehyddimethylacetal

Lieferant: Molekula
Gefahr

Synonyme: 2-Brom-1,1-dimethoxyethan

52286577-100G
MOLE52286577-100GEA 0 EUR
MOLE52286577-100G
Bromacetaldehyddimethylacetal
Bromacetaldehyddimethylacetal
Formel: BrH₂CCH(OCH₃)₂
Molecular Weight: 169,02 g/mol
Siedepunkt: 148 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,43 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000213
CAS-Nummer: 7252-83-7
EINECS: 230-669-6
UN: 2929
ADR: 6.1,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR