2'-Desoxycytidin
Lieferant: Molekula
Synonyme:
4-Amino-1-((2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidin-2(1H)-one, deoxyC
52321233-1G
MOLE52321233-1GEA
71.6
EUR
MOLE52321233-1G
2'-Desoxycytidin
2'-Desoxycytidin
Formel:
C₉H₁₃N₃O₄ Molecular Weight: 227,22 g/mol |
MDL:
MFCD00006547 CAS-Nummer: 951-77-9 EINECS: 213-454-1 |