Ethyl-3-amino-1H-pyrazol-4-carboxylat
Lieferant: Molekula
Synonyme: 3-Amino-4-carbethoxypyrazole, Ethyl 3-amino-1H-pyrazole-4-carboxylate
52361395-5G
MOLE52361395-5GEA 0 EUR
MOLE52361395-5G
Ethyl-3-amino-1H-pyrazol-4-carboxylat
Ethyl-3-amino-1H-pyrazol-4-carboxylat
Formel: C₆H₉N₃O₂
Molecular Weight: 155,16 g/mol
MDL: MFCD00005238
CAS-Nummer: 6994-25-8
EINECS: 230-262-3