α,4-Dibromtoluol
Lieferant: Molekula
Synonyme: 1-Brom-4-(brommethyl)benzol
52617544-100G
MOLE52617544-100GEA 0 EUR
MOLE52617544-100G
α,4-Dibromtoluol
α,4-Dibromtoluol
Formel: C₇H₆Br₂
Siedepunkt: 129…130 °C (18 mmHg)
Schmelzpunkt: 60 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000179
CAS-Nummer: 589-15-1
EINECS: 209-636-5
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,01393