Guanin

Lieferant: Molekula

52634391-100G
MOLE52634391-100GEA 0 EUR
MOLE52634391-100G
Guanin
Guanin
Formel: C₅H₅N₅O
Schmelzpunkt: > 220 °C
Dichte: 1,67 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00071533
CAS-Nummer: 73-40-5
EINECS: 200-799-8
Merck Index: 13,04580

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR