4-Fluorbenzolsulfonylchlorid
Lieferant: Molekula
52747506-100G
MOLE52747506-100GEA 0 EUR
MOLE52747506-100G
4-Fluorbenzolsulfonylchlorid
4-Fluorbenzolsulfonylchlorid
Formel: C₆H₄ClFO₂S
Siedepunkt: 263 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 36 °C
MDL: MFCD00007438
CAS-Nummer: 349-88-2
EINECS: 206-493-0
UN: 3261
ADR: 8,II