2-Nitrobiphenyl
Lieferant: Molekula
52908098-25G
MOLE52908098-25GEA 146 EUR
MOLE52908098-25G
2-Nitrobiphenyl
2-Nitrobiphenyl
Formel: C₁₂H₉NO₂
Molecular Weight: 199,21 g/mol
Siedepunkt: 320 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 36 °C
Dichte: 1,44 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00007126
CAS-Nummer: 86-00-0
EINECS: 201-646-8
Merck Index: 12,06689