5-Aminoindol
Lieferant: Molekula
Synonyme: 5-Indolamin, Indol-5-ylamin, 5-Amino-1H-indol
53302534-1G
MOLE53302534-1GEA 0 EUR
MOLE53302534-1G
5-Aminoindol
5-Aminoindol
Formel: C₈H₈N₂
Molecular Weight: 132,16 g/mol
Siedepunkt: 190 °C (6 mmHg)
Schmelzpunkt: 131…134 °C
MDL: MFCD00005679
CAS-Nummer: 5192-03-0
EINECS: 225-977-2