Cetrimoniumchlorid
Lieferant: Molekula
Synonyme: Hexadecyltrimethylammoniumchlorid, Cetyltrimethylammoniumchlorid, CTAC, N-Cetyl-N,N,N-trimethylammoniumchlorid, N-Hexadecyl-N,N,N-trimethylammoniumchlorid
53473813-100G
MOLE53473813-100GEA 160 EUR
MOLE53473813-100G
Cetrimoniumchlorid
Cetrimoniumchlorid
Formel: C₁₉H₄₂ClN
Molecular Weight: 320 g/mol
Schmelzpunkt: 232…233 °C
Dichte: 0,9 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00011773
CAS-Nummer: 112-02-7
EINECS: 203-928-6