Kaliumtetrahydroborat
Lieferant: Molekula
Gefahr
Synonyme: Kaliumboranat, Kaliumborhydrid, Kaliumtetrahydridoborat
53642148-100G
MOLE53642148-100GEA 191 EUR
MOLE53642148-100G
Kaliumtetrahydroborat
Kaliumtetrahydroborat
Formel: H₄BK
Molecular Weight: 53,94 g/mol
Schmelzpunkt: 500 °C
Dichte: 1,17 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011396
CAS-Nummer: 13762-51-1
EINECS: 237-360-5
UN: 1870
ADR: 4.3,I
Merck Index: 12,07777