4-Methoxybenzolsulfonylchlorid
Lieferant: Molekula
Synonyme: 4-Methoxybenzolsulfonsäurechlorid, 4-Methoxybenzol-1-sulfonylchlorid, 4-Methoxybenzolsulfochlorid
53721304-100G
MOLE53721304-100GEA 0 EUR
MOLE53721304-100G
4-Methoxybenzolsulfonylchlorid
4-Methoxybenzolsulfonylchlorid
Formel: C₇H₇ClO₃S
Molecular Weight: 206,65 g/mol
Siedepunkt: 316 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 40…42 °C
MDL: MFCD00007446
CAS-Nummer: 98-68-0
EINECS: 202-692-1
UN: 3261
ADR: 8,II