1-(2-Pyridyl)piperazin
Lieferant: Molekula
Synonyme: 2-(1-Piperazinyl)pyridin
53917698-25G
MOLE53917698-25GEA 0 EUR
MOLE53917698-25G
1-(2-Pyridyl)piperazin
1-(2-Pyridyl)piperazin
Formel: C₉H₁₃N₃
Molecular Weight: 163,22 g/mol
Siedepunkt: 293 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 85…87 °C
Dichte: 1,07 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00006216
CAS-Nummer: 34803-66-2
EINECS: 252-220-3