EDTA Tetranatriumsalz Dihydrat

Lieferant: Molekula
Gefahr

Synonyme: Edetinsäure Tetranatriumsalz Dihydrat, Tetranatriumethylendiamintetraacetat Dihydrat, Ethylendinitrilotetratetraessigsäure Tetranatriumsalz Dihydrat, EDTA-Na4 Dihydrat, Ethylendiamintetraessigsäure Tetranatriumsalz Dihydrat, Kestranal® 4S Dihydrat, Ethylendiamin-N,N,N',N'-tetraessigsäure Tetranatriumsalz Dihydrat, Kestranal® 4S 2 H2O

54799339-1KG
MOLE54799339-1KGEA 109 EUR
MOLE54799339-1KG
EDTA Tetranatriumsalz Dihydrat
EDTA Tetranatriumsalz Dihydrat
Formel: C₁₀H₁₂N₂Na₄O₈·2H₂O
Molecular Weight: 416,2 g/mol
Schmelzpunkt: > 300 °C
Flammpunkt: >100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00150026
CAS-Nummer: 10378-23-1
EINECS: 200-573-9
Merck Index: 13,03544

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR