Dodecyltrimethylammoniumchlorid 25% in wässriger Lösung
Lieferant: Molekula
Achtung
Synonyme: (1-Dodecyl)trimethylammonium chloride, N,N,N-Trimethyldodecan-1-aminium chloride, DTAC
54952018-1L
MOLE54952018-1LEA 0 EUR
MOLE54952018-1L
Dodecyltrimethylammoniumchlorid 25% in wässriger Lösung
Dodecyltrimethylammonium chloride
Formel: C₁₅H₃₄ClN
Molecular Weight: 263,89 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00041974
CAS-Nummer: 112-00-5
EINECS: 203-927-0