2-Methylnaphthalin

Lieferant: Molekula

Synonyme: β-Methylnaphthalin

55268371-100G
MOLE55268371-100GEA 0 EUR
MOLE55268371-100G
2-Methylnaphthalin
2-Methylnaphthalin
Formel: C₁₁H₁₀
Molecular Weight: 142,2 g/mol
Siedepunkt: 241 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 32…35 °C
Dichte: 1,0058 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 97 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004118
CAS-Nummer: 91-57-6
EINECS: 202-078-3
UN: 3077
ADR: 9,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR