1H-Pyrazol

Lieferant: Molekula
Achtung

Synonyme: 1H-Pyrazol

55553959-25G
MOLE55553959-25GEA 71.6 EUR
MOLE55553959-25G
1H-Pyrazol
1H-Pyrazol
Formel: C₃H₄N₂
Molecular Weight: 68,08 g/mol
Siedepunkt: 186 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 66…68 °C
Dichte: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005234
CAS-Nummer: 288-13-1
EINECS: 206-017-1
Merck Index: 12,08144

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR