Butamben (Butyl-4-aminobenzoat)
Lieferant: Molekula
55959005-5G
MOLE55959005-5GEA 0 EUR
MOLE55959005-5G
Butamben (Butyl-4-aminobenzoat)
Butamben (Butyl-4-aminobenzoat)
Formel: C₁₁H₁₅NO₂
MDL: MFCD00017112
CAS-Nummer: 94-25-7
EINECS: 202-317-1