α-Brom-2-iodtoluol
Lieferant: Molekula
Gefahr
Synonyme: α-Brom-o-iodtoluol, 2-Iodbenzylbromid
55965489-5G
MOLE55965489-5GEA 0 EUR
MOLE55965489-5G
α-Brom-2-iodtoluol
α-Brom-2-iodtoluol
Formel: C₇H₆BrI
Molecular Weight: 296.93 g/mol
Siedepunkt: 279
Schmelzpunkt: 55.5
MDL: MFCD00236046
CAS-Nummer: 40400-13-3
UN: 3261
ADR: 8 II