(2-Hydroxyphenyl)essigsäure
Lieferant: Molekula
Achtung
Synonyme: 2-Hydroxyphenylacetic acid
56366508-25G
MOLE56366508-25GEA 68.2 EUR
MOLE56366508-25G
(2-Hydroxyphenyl)essigsäure
(2-Hydroxyphenyl)essigsäure
Formel: (C₆H₄OH)CH₂COOH
Molecular Weight: 152,15 g/mol
Siedepunkt: 328 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 145…146 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004323
CAS-Nummer: 614-75-5
EINECS: 210-393-2