1,2-Dimethylimidazol
Lieferant: Molekula
Gefahr
Synonyme: 1,2-Dimethyl-1H-imidazole
56631249-500G
MOLE56631249-500GEA 0 EUR
MOLE56631249-500G
1,2-Dimethylimidazol
1,2-Dimethylimidazol
Formel: C₅H₈N₂
Siedepunkt: 204 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 38 °C
Dichte: 1,084 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005294
CAS-Nummer: 1739-84-0
EINECS: 217-101-2