(R)-(+)-Indolin-2-carbonsäure
Lieferant: Molekula
56971128-5G
MOLE56971128-5GEA 337 EUR
MOLE56971128-5G
(R)-(+)-Indolin-2-carbonsäure
(R)-(+)-Indolin-2-carbonsäure
Formel: C₉H₉NO₂
Molecular Weight: 163,18 g/mol
MDL: MFCD00792496
CAS-Nummer: 98167-06-7