4-Methoxyphenylboronsäure
Lieferant: Molekula
Achtung
Synonyme: (4-Methoxyphenyl)metaborsäure, Dihydroxy(4-methoxyphenyl)boran, 4-Methoxybenzolboronsäure
57628191-1G
MOLE57628191-1GEA 0 EUR
MOLE57628191-1G
4-Methoxyphenylboronsäure
4-Methoxyphenylboronsäure
Formel: C₇H₉BO₃
Schmelzpunkt: 204…207 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00039139
CAS-Nummer: 5720-07-0