(R)-(+)-4-Isopropyl-2-oxazolidinon
Lieferant: Molekula
Synonyme:
(R)-4-Isopropyloxazolidin-2-one, (4R)-(+)-4-Isopropyl-2-oxazolidinone
57944281-1G
MOLE57944281-1GEA
0
EUR
MOLE57944281-1G
(R)-(+)-4-Isopropyl-2-oxazolidinon
(R)-(+)-4-Isopropyl-2-oxazolidinon
Formel:
C₆H₁₁NO₂ Molecular Weight: 129,16 g/mol |
MDL:
MFCD00075172 CAS-Nummer: 95530-58-8 |